269964
4-Nitroindole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9H
LAVZKLJDKGRZJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Nitroindole was used in the synthesis of 1,3,4,5-tetrahydropyrrolo-[4,3,2-de]quinoline.
Reactant for preparation of:
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Meridianin derivatives as protein kinase (PKC) inhibitors and vitro antiproliferative agents
- Anti-angiogenic agents
- Sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
- Biologically active indoles
- CGRP receptor antagonists
- Nucleosides
- CB2 cannabinoid receptor ligands
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Efficient Synthesis of 1, 3, 4, 5-Tetrahydropyrrolo-[4, 3, 2-de] Quinoline.
Synthetic Communications, 25(5), 681-690 (1995)