Key Documents
CBR01229
Sigma-Aldrich
2-(1-Isopropylpiperidin-4-yl)ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)12-7-4-10(3-6-11)5-8-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
MWNKNYOIYZJMTH-UHFFFAOYSA-N