Documenti fondamentali
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Sinonimo/i:
PFOPV
About This Item
Formula condensata:
(C48H66O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
Descrizione
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Livello qualitativo
PM
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Solubilità
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
Fluorescenza
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Applicazioni
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)