932272
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p -xylene)]
Sinonimo/i:
ADS145UV, PFO-co-pX, PFP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
solid (powder, crystal or fiber)
Livello qualitativo
PM
Mw >20,000 Da by GPC
Colore
white to off-white
Solubilità
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
λmax
335 nm±10 nm in THF
Fluorescenza
λem 378 nm±10 nm in THF
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)