C70908
5-Chlorosalicylic acid
98%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
171-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
NKBASRXWGAGQDP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?