275697
3-Chlorosalicylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
PPINMMULCRBDOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid (3-CSA) by pure and Nb-doped TiO2 ceramic membranes was studied.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Nature and properties of pure and nb-doped Ti02 ceramic membranes affecting the photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid as a model of halogenated organic compounds.
Sabate J, et al.
J. Catal., 134(1), 36-46 (1992)
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 36(10), 2748-2756 (2015-08-08)
We here report synthesis for the first time of the acetyl salicylic acid dimer 5,5'-methylenebis(2-acetoxybenzoic acid) (DAS). DAS inhibits aberrant complement activation by selectively blocking factor D of the alternative complement pathway and C9 of the membrane attack complex. We