152706
5-Fluorosalicylic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
177-179 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?