Key Documents
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Sinonimo/i:
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. eboll.
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)