935646
Ethylene sulfate
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, DTD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤750 ppm (H2O)
P. eboll.
231 °C
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)