BR782094
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782094
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
white, with transparent bottom
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)