BR780752
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
graduations
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780752
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)