BR780751
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
graduations
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780751
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)