BR114125
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 0.8 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 1,500 × g
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114125
Lungh. × largh.
16 mm × 160 mm
Capacità
16 mL
22 mL
Spessore
0.8 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)