BR114110
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 100 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114110
Lungh. × largh.
12 mm × 100 mm
Capacità
12 mL
7.5 mL
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114110-144EA | 4061831852028 |