BAF369100030
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
red polystyrene, nominal capacity 30 mL (1 oz), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
Lab Scoop, spoon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
red polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36910-0030
bowl H × L × W
0.75 in. (20 mm) × 2 in. (52 mm) × 1.625 in. (40 mm)
Lunghezza impugnatura
4 in. (10.1 cm)
Capacità nominale
30 mL (1 oz)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)