Documenti fondamentali
B3159
Sigma-Aldrich
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Sinonimo/i:
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
C6H4(SO3K)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.42
Beilstein:
6552908
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Stato
powder
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)