H18402
Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
technical grade
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Punto di fusione
251 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O5S.K/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)