SMB00935
Pyrocatechol Sulfate
≥95% (H-NMR)
Sinonimo/i:
Pyrocatechol Sulfate, (2-Hydroxyphenyl)oxidanesulfonic acid, 2-hydroxyphenyl hydrogen sulfate
Saggio
≥95% (H-NMR)
Stato
solid
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Oc1c(cccc1)O)O
InChI
1S/C6H6O5S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
MZPWKJZDOCIALD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)