8.14729
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
Stato
powder
Punto di fusione
250-251 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2