259802
Sodium benzene-1,3-disulfonate
80%, technical grade
Sinonimo/i:
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
80%
Solubilità
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?