ALD00560
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
95%
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC(F)=CC(F)=C1)(C23CCC2C3)=O
InChI
1S/C11H10F2O2S/c12-8-3-9(13)5-10(4-8)16(14,15)11-2-1-7(11)6-11/h3-5,7H,1-2,6H2
IZBMPDKWKGIJQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00560-100MG | 4061833233511 |
ALD00560-250MG | 4061833233528 |
ALD00560-500MG |