Documenti fondamentali
ALD00504
Sigma-Aldrich
1-Bicyclo[1.1.1]pentylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride, Propellamine, Propellamine HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
256-261 °C
Stringa SMILE
[H]Cl.[H]C1(C2)CC2(N)C1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
LQKLVOWNBKJRJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • 1-Bicyclo[1.1.1]pentylamine hydrochloride can be used to synthesize bisbicyclo[1.1.1]pentyldiazene.
  • It is used as a precursor in the synthesis of a potent quinolone antibacterial agent, U-87947E.
  • It can also be used to prepare bicyclo[1.1.1]pentane-derived azides for click chemistry applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bicyclo [1.1. 1] pentane-Derived Building Blocks for Click Chemistry.
Kokhan SO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2017(43), 6450-6456 (2017)
U-87947E, a protein quinolone antibacterial agent incorporating a bicyclo [1.1. 1] pent-1-yl (BCP) subunit.
Barbachyn MR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3(4), 671-676 (1993)
Synthesis of bisbicyclo [1.1. 1] pentyldiazene. The smallest bridgehead diazene.
Hossain MT and Timberlake JW
The Journal of Organic Chemistry, 66(19), 6282-6285 (2001)