766534
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethene, 1,1-Dicyano-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1,1-ethylenedicarbonitrile, 2-Cyano-3,3-bis(methylthio)acrylonitrile, 2-[Bis(methylsulfanyl)methylene]propanedinitrile, 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, 3,3-Di(methylthio)-2-cyanoacrylonitrile, NSC 202533, [2-Cyano-3,3-di(methylthio)]acrylonitrile, [Bis(methylthio)methylene]malononitrile, [Bis(methylthio)methylene]propanedinitrile, [Bis(methylthio)methylidene]propanedinitrile
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
79-84 °C
Gruppo funzionale
nitrile
thioether
Stringa SMILE
CS\C(SC)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2S2/c1-9-6(10-2)5(3-7)4-8/h1-2H3
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)