ALD00544
Serine Hydrolase Inhibitor-20
≥95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl methyl(2-(N-methyl-1H-pyrazole-1-carboxamido)ethyl)carbamate, SHI-20
Saggio
≥95%
Stato
solid
Stringa SMILE
CN(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C(N1N=CC=C1)=O
InChI
1S/C13H22N4O3/c1-13(2,3)20-12(19)16(5)10-9-15(4)11(18)17-8-6-7-14-17/h6-8H,9-10H2,1-5H3
YEPRRJPGFVACBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00544-5MG | 4061833233467 |