ALD00532
Serine Hydrolase Inhibitor-11
95%
Sinonimo/i:
Piperidin-1-yl(1H-pyrazol-1-yl)methanone, SHI-11
Saggio
95%
Stato
liquid
Stringa SMILE
O=C(N1CCCCC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C9H13N3O/c13-9(12-8-4-5-10-12)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2
RVUWRYIKKXZWFA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)