S3256
Spermine
≥97%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
synthetic
Descrizione
form: solid or semisolid
Saggio
≥97%
P. ebollizione
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-30 (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Descrizione generale
Applicazioni
- as an inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R)/glucose-regulated protein 75 (Grp75)/voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1)/mitochondrial calcium uniporter (MCU) agonist to activate MCU in mouse podocytes
- in the biolistic transfection of filarial parasites
- for the production of adeno-associated virus (AAV)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Protocolli
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide