S1141
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solid
Punto di fusione
310-311 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Attività estranea
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.