Documenti fondamentali
687146
Sigma-Aldrich
N-Boc-propargylamine
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 2-propyn-1-ylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl N-2-propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic acid tert-butyl ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
InChI
1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10)
DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3