A70704
(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Sinonimo/i:
D-(−)-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Chloramphenicol base
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?