Documenti fondamentali
A48601
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3Cl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.99
Beilstein:
118454
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
219-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)