937398
(tBuXPhos)Pd(p-CH3C6H4(Cl)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white to faint beige
Gruppo funzionale
(Palladium)
phosphine
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[Pd](C1=CC=C(C)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)