916455
AlPhos Pd G6 OTf
Sinonimo/i:
AlPhos OAC precatalyst OTf
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
[Pd+]c%10ccc(cc%10)C(F)(F)F.Fc1c(c(c(c(c1CCCC)F)F)c2c(c(c(cc2C(C)C)C(C)C)c3c(c(ccc3)OC)P([C@]87C[C@H]9C[C@@H](C8)C[C@@H](C7)C9)[C@]54C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H](C4)C6)C(C)C)F.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
QJLVEPMTRMVTFU-HZBKTHAQSA-M
Applicazioni
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.