932140
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
Descrizione
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
Perdita
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
Solubilità
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 507 nm±10 nm (PL)
Energia dell’orbitale
HOMO - 5.59 eV
LUMO - 2.79 eV
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)