Documenti fondamentali
227846
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobutyrate
97%
Sinonimo/i:
4-Nitrobutyric acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
O2N(CH2)3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Beilstein:
1766154
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The reaction of methyl 4-nitrobutyrate with aldehydes, following the enantioselective Henry addition, was studied.
Altre note
Remainder methyl 4-nitrovalerate
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gonzalo Blay et al.
Organic letters, 12(13), 3058-3061 (2010-06-12)
A catalytic highly enantioselective Henry addition of methyl 4-nitrobutyrate to aldehydes using a Cu(II)-amino pyridine complex as catalyst is described. The products resulting from this reaction constitute a new, highly versatile family of chiral building blocks as a result of