Key Documents
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H32N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (NT)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Densità
1.035 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
Boc
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Protected linker.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663-2664 (2000)