Documenti fondamentali
671401
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H36N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H36N2O8/c1-19(2,3)29-18(25)21-9-5-11-27-13-15-28-14-12-26-10-4-8-20-16(22)6-7-17(23)24/h4-15H2,1-3H3,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
RTHQDNQOODHVLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Davydova et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (145) (2019-03-26)
Maleimide-bearing bifunctional probes have been employed for decades for the site-selective modification of thiols in biomolecules, especially antibodies. Yet maleimide-based conjugates display limited stability in vivo because the succinimidyl thioether linkage can undergo a retro-Michael reaction. This, of course, can
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.