929387
Pomalidomide-PEG2-phosphoramidite
Sinonimo/i:
2-Cyanoethyl (2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl) diisopropylphosphoramidite
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Stato
solid or liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C(NCCOCCOCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=CC=C2)C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)