Documenti fondamentali
926116
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ts-DENEB
Sinonimo/i:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33ClN2O3RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
Applicazioni
(R,R)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Note legali
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)