Documenti fondamentali
692255
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R)−DM−BINAP][(R)−DAIPEN]
Sinonimo/i:
Dichloro[(R)−2,2′−bis[di(3,5−xylyl)phosphino]−1,1′−binaphthyl][(2R)−1,1−bis(4−methoxyphenyl)−3−methyl−1,2−butanediamine]ruthenium(ΙΙ)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C71H74Cl2N2O2P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
1221.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Punto di fusione
197-211 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2([NH2][Ru]3(Cl)(Cl)([NH2][C@@H]2C(C)C)[PH](c4cc(C)cc(C)c4)(c5cc(C)cc(C)c5)c6ccc7ccccc7c6-c8c(ccc9ccccc89)[PH]3(c%10cc(C)cc(C)c%10)c%11cc(C)cc(C)c%11)c%12ccc(OC)cc%12
InChI
1S/C52H48P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-32H,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/t;18-;;;/m.1.../s1
VMSNEARTLSFOHB-OEGAAENXSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Noyori-type enantioselective ketone hydrogenation
  • Enantioselective and asymmetric hydrogenation of ketones
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 2041996, 2731377, 2935453 JP Application No. 19970359654
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago