Documenti fondamentali
708674
Sigma-Aldrich
RuCl[(S,S)-TsDPEN](mesitylene)
95%
Sinonimo/i:
[N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]-ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H33ClN2O2RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
241-249 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C9H12.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-6H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
XBNBOGZUDCYNOJ-XCPIVNJJSA-M
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Global Trade Item Number
SKUGTIN
708674-100MG4061833500460
708674-500MG4061833500477