Documenti fondamentali
752797
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]
Sinonimo/i:
chloro[N-[(1R,2R)-1,2-diphenyl-2-[[3-(η6-phenyl)propyl]amino-κN]ethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]- Ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H31ClN2O2RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
260-268 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
752797-500MG4061833230077
752797-100MG4061833230060