Key Documents
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
Sinonimo/i:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33ClN2O3RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.19
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Categorie correlate
Applicazioni
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Note legali
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3