926140
(S,S)-Ms-DENEB™
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
(S,S)-Ms-DENEB™ is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Note legali
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3