922943
TpOx-Ph-p-CF3
Sinonimo/i:
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(4-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-CF3 Series
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Livello qualitativo
Banda proibita
2.94 eV (Optical, Solution state)
Temp. transizione
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
Solubilità
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
ε (coefficiente d’estinzione)
104,000 M-1cm-1
Fluorescenza
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
Energia dell’orbitale
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)