921890
1-Cyano-13C-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥90% (CP)
Spostamento di massa
M+1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)