920916
Allylamine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH215NH2
Peso molecolare:
58.09
Codice UNSPSC:
12352005
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)