Key Documents
919365
Sigma-Aldrich
(MeBPI)Ni-OAc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N5NiO2
Peso molecolare:
444.11
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
(MeBPI)Ni-OAc is a Ni catalyst developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with a redox-active shuttle (918105), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)