912514
N-Nitrosaccharin
Sinonimo/i:
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)N(C(=O)c2c1cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4N2O5S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)8(7)9(11)12/h1-4H
DQIYDCGGBPKJJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)