Documenti fondamentali
8.04515
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoroisopropanol, HFP
About This Item
Formula condensata:
CF3CH(OH)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
213-059-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
269 hPa ( 30 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 ( in H2O, Aqueous solution)
P. eboll.
58 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-3 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as:
  • A reactant to synthesize hexafluoroisopropyl benzoates by reacting with anthranils and N-alkoxy α-halogenoacetamides.
  • A solvent in the triphosphazene-catalyzed Beckmann rearrangement of ketoximes to lactams.
  • A catalyst to synthesize 2,2-difluoro-3-hydroxy-1,4-diketones via Mukaiyama aldol reaction.
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ruben Daum et al.
Cells, 9(3) (2020-03-27)
Appropriate mechanical properties and fast endothelialization of synthetic grafts are key to ensure long-term functionality of implants. We used a newly developed biostable polyurethane elastomer (TPCU) to engineer electrospun vascular scaffolds with promising mechanical properties (E-modulus: 4.8 ± 0.6 MPa