910805
mPEG12-hydrazide
average MN 650 (by NMR), chemical modification reagent carboxyl reactive, hydrazide, methoxy
Sinonimo/i:
Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol, mPEG-Hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPEG12-hydrazide,
Descrizione
Ω-end: Hydrazide
α-end: methoxy
Stato
solid or liquid
PM
average Mn 650 (by NMR)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Colore
colorless to white
Estremità Ω
hydrazide
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)